Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip Sortiment, för koniska fogar, av rostfritt stål (1.4310, blank)
Produktkod. 10551993 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 7
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10551993
Brand: DWK Life Sciences™ 290300605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De KECK™ klämma används för att säkra en standard jordfogsanslutning.
KECK™ klämmor är jordfogklämmor som används för att säkra standardjordfogsanslutningar i glasapparater och kännetecknas av sin enkla hantering och utmärkta motståndskraft. Klämmorna finns i olika material (metall eller polyoximetylen).
  • Dimensionsstabil med särskilt goda fjäderegenskaper
  • Enkelt, säkert och snabbt att sätta upp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10
Material Rostfritt stål (1.4310, blank)
För användning med (utrustning) Säkra glas-till-glas-fogar
För användning med (applikation) Säkra glas-till-glas-fogar
Storlek NS 14