Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip Sortiment, för koniska fogar, av rostfritt stål (1.4310, blank)
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 7
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
KECK™ klämmor är jordfogklämmor som används för att säkra standardjordfogsanslutningar i glasapparater och kännetecknas av sin enkla hantering och utmärkta motståndskraft. Klämmorna finns i olika material (metall eller polyoximetylen).
- Dimensionsstabil med särskilt goda fjäderegenskaper
- Enkelt, säkert och snabbt att sätta upp
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 |
| Material | Rostfritt stål (1.4310, blank) |
| För användning med (utrustning) | Säkra glas-till-glas-fogar |
| För användning med (applikation) | Säkra glas-till-glas-fogar |
| Storlek | NS 34 |