Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip Sortiment, för sfäriska leder, från POM
Produktkod. 10283641 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
För användning med (utrustning):
Säkra glas-till-glas-fogar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10283641
Brand: DWK Life Sciences™ 290320007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De KECK™ klämma används för att säkra en standard jordfogsanslutning.
KECK™ klämmor är jordfogklämmor som används för att säkra standardjordfogsanslutningar i glasapparater och kännetecknas av sin enkla hantering och utmärkta motståndskraft. Klämmorna finns i olika material (metall eller polyoximetylen).
  • För sfäriska leder
  • Dimensionsstabil med särskilt goda fjäderegenskaper
  • Enkelt, säkert och snabbt att sätta upp
  • Ökad säkerhet i laboratoriet då glasytan inte är repad
  • Märkning av de enskilda storlekarna för bättre differentiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Material POM
Inkluderar 2 x KS 13, 2 x KS 19, 1 x KS 29, 1 x KS 35
För användning med (utrustning) Säkra glas-till-glas-fogar
För användning med (applikation) Säkra glas-till-glas-fogar