Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Klämma för koniska fogar, Ni, KCM
Produktkod. 10394911 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 10394911
Brand: DWK Life Sciences™ 286337405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
KECK™ koniska jordfogklämmor för högtemperaturapplikationer.
För tillämpningar vid mycket höga temperaturer, KECK™ nickelpläterade fjäderstål slipade fogklämmor ett viktigt tillskott till KECK™ koniska slipade fogklämmor av POM (polyoximetylen). Jämfört med konventionella trådklämmor är de enkla och säkra att fästa och är i sig stabila.
  • Lätt och säker att ta på och är formstabila
  • Bra dimensionsstabilitet jämfört med konventionella trådklämmor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100
Material Nickel
För användning med (utrustning) För användning vid mycket höga temperaturer
För användning med (applikation) För användning vid mycket höga temperaturer; Säkring av koniska jordfogar
Storlek NS 19