Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Klämma för koniska fogar, Ni, KCM
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
För tillämpningar vid mycket höga temperaturer, KECK™ nickelpläterade fjäderstål slipade fogklämmor ett viktigt tillskott till KECK™ koniska slipade fogklämmor av POM (polyoximetylen). Jämfört med konventionella trådklämmor är de enkla och säkra att fästa och är i sig stabila.
- Lätt och säker att ta på och är formstabila
- Bra dimensionsstabilitet jämfört med konventionella trådklämmor
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 |
| Material | Nickel |
| För användning med (utrustning) | För användning vid mycket höga temperaturer |
| För användning med (applikation) | För användning vid mycket höga temperaturer; Säkring av koniska jordfogar |
| Storlek | NS 24 |