Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Klämma, för koniska fogar, från POM
Produktkod. p-7189345 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 45
Färg:
Blått
Bärnsten
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10643353
Brand: DWK Life Sciences™ 1090978
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De KECK™ klämma används för att säkra en standard jordfogsanslutning.
KECK™ klämmor är jordfogklämmor som används för att säkra standardjordfogsanslutningar i glasapparater och kännetecknas av sin enkla hantering och utmärkta motståndskraft. Klämmorna finns i olika material (metall eller polyoximetylen).
  • För koniska fogar
  • Dimensionsstabil med särskilt goda fjäderegenskaper
  • Enkelt, säkert och snabbt att sätta upp
  • Ökad säkerhet i laboratoriet då glasytan inte är repad
  • Märkning av de enskilda storlekarna för bättre differentiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10
Material POM
För användning med (utrustning) Säkra glas-till-glas-fogar
För användning med (applikation) Säkra glas-till-glas-fogar
Storlek NS 14
Färg Gult