Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Klämma för koniska fogar, POM, KC
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 45
Färg:
Blått
Bärnsten
Grön
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Unit Size:
Paket med 100
Varje
Description
KECK™ POM (polyoximetylen) koniska slipade fogklämmor är enkla, säkra och snabba att fästa och kännetecknas av sin formstabilitet och goda fjäderegenskaper. Till skillnad från konventionella trådklämmor skadas inte glasytan när den fästs. Detta ökar säkerheten i laboratoriet. Storlekarna kan lätt särskiljas från varandra genom de olika färgerna.
- Utmärkt formstabilitet och goda fjäderegenskaper
- Inga skador på glasytan vid montering till skillnad från konventionella trådklämmor
- Enkel, säker och snabb att ta av och på
- Färgkodning per storlek
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 100 |
| Material | POM |
| För användning med (utrustning) | Säkring av koniska jordfogar |
| För användning med (applikation) | Säkring av koniska markfogar |
| Storlek | NS 40 |
| Färg | Gult |