Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Klämma för sfäriska leder, POM, S
Produktkod. 15884688 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Färg:
Lila
Ljusblå
Mörkblå
Mörkröd
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15884688 Lila Paket med 100
15894688 Ljusblå Paket med 100
15804698 Mörkblå Paket med 100
15971581 Mörkröd Paket med 100
15814698 Orange Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15884688 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 286340501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
KECK™ sfäriska jordförband säkerställer en säker anslutning.
KECK™ sfäriska jordfogklämmor representerar ett fördelaktigt alternativ till konventionella sfäriska jordfogklämmor gjorda av metall. De är lätta att ta av och på. POM-materialets goda fjäderegenskaper förhindrar repor på glasytan. Ett viktigt bidrag till säkerheten i laboratoriet. De olika färgerna gör att storlekarna är lätta att skilja från varandra.
  • Utmärkt formstabilitet och goda fjäderegenskaper
  • Inga skador på glasytan vid montering till skillnad från konventionella trådklämmor
  • Enkel, säker och snabb att ta av och på
  • Färgkodning per storlek
  • Kostnadseffektivt alternativ till konventionella sfäriska slipade fogklämmor av metall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100
Material POM
För användning med (utrustning) Säkring av sfäriska jordfogar
För användning med (applikation) Säkring av sfäriska jordfogar
Färg Lila