Beskrivning
KECK™ sfäriska jordfogklämmor representerar ett fördelaktigt alternativ till konventionella sfäriska jordfogklämmor gjorda av metall. De är lätta att ta av och på. POM-materialets goda fjäderegenskaper förhindrar repor på glasytan. Ett viktigt bidrag till säkerheten i laboratoriet. De olika färgerna gör att storlekarna är lätta att skilja från varandra.
- Utmärkt formstabilitet och goda fjäderegenskaper
- Inga skador på glasytan vid montering till skillnad från konventionella trådklämmor
- Enkel, säker och snabb att ta av och på
- Färgkodning per storlek
- Kostnadseffektivt alternativ till konventionella sfäriska slipade fogklämmor av metall
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 |
| Material | POM |
| För användning med (utrustning) | Säkring av sfäriska jordfogar |
| För användning med (applikation) | Säkring av sfäriska jordfogar |
| Färg | Mörkröd |