Läs mer
DWK Life Sciences KECK™ Platt tätning
Produktkod. 11706319 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Utsida:
12 mm
16 mm
Material:
EPDM
Viton
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Utsida Material unitSize
11706319 12 mm EPDM Paket med 100
15371971 16 mm EPDM Paket med 50
15824698 16 mm Viton Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11706319 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286341506
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reservdel till KECK™ Adapter KA.
Den platta packningen som reservdel till KECK™ Adapter KA finns i materialen VITON och EPDM.
  • Den platta packningen för KECK™ Adapter KA finns i materialen VITON och EPDM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Borrstorlek 7.5 mm
För användning med (applikation) Tätning
Kvantitet 100/Pk.
Diameter (metrisk) Utsida 12 mm
Material EPDM