Läs mer
DWK Life Sciences KECK™ Platt tätning
Produktkod. p-7189222 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Utsida:
12 mm
16 mm
Material:
EPDM
Viton
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11706319
Brand: DWK Life Sciences 286341506
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reservdel till KECK™ Adapter KA.
Den platta packningen som reservdel till KECK™ Adapter KA finns i materialen VITON och EPDM.
  • Den platta packningen för KECK™ Adapter KA finns i materialen VITON och EPDM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Borrstorlek 7.5 mm
För användning med (applikation) Tätning
Kvantitet 100/Pk.
Diameter (metrisk) Utsida 12 mm
Material EPDM