Läs mer
DWK Life Sciences KECK™ O-ring
Produktkod. 11701429 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Utsida:
6 mm
7,3 mm
Material:
EPDM
VITON
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Utsida Material unitSize
11701429 6 mm EPDM Paket med 100
15834698 7,3 mm EPDM Paket med 100
15921591 7,3 mm VITON Paket med 100
10419542 6 mm VITON Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11701429 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286342005
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reservdel till KECK™ adapter KA från olivglas till gängat plastmunstycke.
O-ringen är en komponent och därför en reservdel för KECK™ Adapter KA från glasoliv till plastoliv.
  • O-ringen är en komponent/reservdel för KECK™ Adapter KA och monteras mellan skruvlock och klämring för Adapter KA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Tätning
Kvantitet 100/Pk.
Material EPDM
Diameter (metrisk) Utsida 6 mm
Storlek 3 mm H