Läs mer
DWK Life Sciences KECK™ O-ring
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Utsida:
6 mm
7,3 mm
Material:
EPDM
VITON
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
O-ringen är en komponent och därför en reservdel för KECK™ Adapter KA från glasoliv till plastoliv.
- O-ringen är en komponent/reservdel för KECK™ Adapter KA och monteras mellan skruvlock och klämring för Adapter KA.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Tätning |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Material | EPDM |
| Diameter (metrisk) Utsida | 6 mm |
| Storlek | 3 mm H |