Läs mer
DWK Life Sciences KECK™ Skruvlock för Adapter KA, med platt EPDM-tätning 12 mm
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek:
GL 14
RD 14
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Skruvlocket som reservdel till KECK™ Adapter KA finns för båda gängtyperna GL 14 och RD 14.
- Med platt packning EPDM 12 mm
- KECK™ Skruvlock för adapter KA finns för gängor GL 14 och RD 14
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Beskrivning | Får inte autoklaveras |
| För användning med (applikation) | Anslutning av slangstycke med gängad kåpa |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Trådstorlek | GL 14 |