Läs mer
DWK Life Sciences KECK™ Skruvlock för Adapter KA, med platt EPDM-tätning 12 mm
Produktkod. 15951581 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek:
GL 14
RD 14
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15951581
Brand: DWK Life Sciences 286339406
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reservdel till KECK™ Adapter KA.
Skruvlocket som reservdel till KECK™ Adapter KA finns för båda gängtyperna GL 14 och RD 14.
  • Med platt packning EPDM 12 mm
  • KECK™ Skruvlock för adapter KA finns för gängor GL 14 och RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Beskrivning Får inte autoklaveras
För användning med (applikation) Anslutning av slangstycke med gängad kåpa
Kvantitet 100/Pk.
Trådstorlek RD 14