Läs mer
Keck Standard koniska clips, fogstorlek 45
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Material:
POM Acetal
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Polyoximetylen (POM) acetalhartsklämmorna är säkra till 302 F (°150 °C).
- Dessa ekonomiska koniska standardklämmor håller säkert koniska fogar under tryck utan att skada glaset.
- Beständig mot koncentrerade alkalier och utspädda syror (ej resistent mot halogengaser och koncentrerade syror).
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 12 st |
| Typ | Monteringsklämma, Reducer |
| Material | POM Acetal |
| Temperaturbeständig (metrisk). | 150 °C |
| Temperaturbeständig (engelska). | 302 °F |
| Färg | Brun |
| Typ av käke | Standard avsmalnande |