Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Sugkontakt, AS M8, komplett med rördelar
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
4,5 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
De KECK™ sugmunstycke med slangdel är användbart för uppsugning eller tillförsel av vätskor och gaser från (eller i) cylindrar, behållare, tankar, genom väggar med en öppning avØ 8-11 mm. Finns i 2 storlekar: 4,5 mm och 9 mm.
- Sugmunstycke med slangdel för sug eller tillförsel av vätskor och gaser
- För slangar med en diameter påØ 8-11 mm
- Finns i 2 storlekar: 4,5 mm och 9 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 |
| För användning med (utrustning) | Utvinning eller tillförsel av vätskor och gaser från (eller i) cylindrar, behållare, tankar |
| För användning med (applikation) | Utvinning eller tillförsel av vätskor och gaser från (eller i) flaskor, behållare, tankar |
| Storlek | 4,5 mm |