Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Slangklämma, PBT, KT
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
Passar rör OD 10 mm
Passar rör OD 14 mm
Passar rör OD 4,5 mm
Passar rör OD 6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
Med bara ett finger kan flödeshastigheter i slangar justeras steglöst med KECK™ slangklämmor. Klämmorna finns i olika färger för de olika slangdiametrarna.
- Kontinuerlig reglering av flödeshastigheter
- Hantering med en hand möjlig
- Färgkodning av klämmorna enligt de olika slangdiametrarna
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 |
| Material | PBT |
| För användning med (utrustning) | Oändligt variabel reglering av flödeshastigheter |
| För användning med (applikation) | steglös reglering av flödeshastigheter |
| Storlek | Passar rör OD 4,5 mm |
| Färg | Rött |