Läs mer
KEL 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Beskrivning
Western Blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | 293T |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Beskrivning | KEL 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genaccessionsnr. | NM_000420.2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.8 |
| pH-intervall | 6.8 |
| Plasmid | pCMV-KEL full-length |
| Kvalitetskontrolltestning | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-KEL antibody (H00003792-B01) by western blotting |
| Kvantitet | 100 μL |
| Förvaringsbuffert | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Visa mer |