Läs mer
Hamilton™ Kel-F Navnål
Produktkod. 11572445
Change view
Spårvidd:
22 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Spårvidd Förpackningsstorlek
11572445 22 G Paket med 6
1 options
Produktkod. 11572445 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 775013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00 SEK
    2067.55 SEK / Paket med 6
    Save 257.45 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Produkttyp Navnål
Spårvidd 22 G
Navmaterial Kel-F
Längd (metrisk) 9,5 till 304,8 mm
Stil Anpassad punkt