Läs mer
Fisherbrand™ Blå linje 3, Sidoskåp Plus
Produktkod. 17157904 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
137 L
Produktkod. Volym (metrisk)
17157904 137 L
1 options
Produktkod. 17157904
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Blue line 3 tvättdesinfektorn levereras som en underbänksversion med ekotorkning via en kraftfullare aktiv lufttorkande version.
Tangentbord med mjuka programknappar är lättillgängligt och detaljerad information om programprocesserna visas i den stora OLED-displayen. Blue line 3 har en fysisk standarddesign och är designad för att lämna ett litet miljömässigt, operativt och ekonomiskt fotavtryck. Blue line 3 har ett brett utbud av ställ och moduler som skulle passa alla behov på dagkirurgiska kliniker, tandläkarmottagningar, avdelningar, privata kliniker och så vidare. Alla data från Blue line 3 är fullt utbytbara med vanliga spår- och spårsystem. All data levereras i XML-format.
  • Blå linje 3 med sidoskåp PLUS
  • 1 Kemikaliedoseringspump utan flödesmätare
  • 1 Vattenanslutning
  • Forcerad varmluftstorkning
  • Kondensor
  • 6 kW värmeelement
  • Ljus i kammaren
  • Vattenavhärdare
  • HEPA14 luftfiltreringssystem
  • Yttermått (D x B x H): 630 x 600 x 840 mm
  • Tvättkammare (D x B x H): 550 x 530 x 470 mm
    • Yttermått med torkmodul: 630 x 900 x 840 mm
Specifikationer
Beskrivning Sidoskåp Plus modell
Visa Pekskärm
Material Rostfritt stål
Produkttyp Professionell tvättmaskin/desinfektor
Volym (metrisk) 137 L
Vattenförbrukning 8 till 14 l/fas
Färg Vitt
Modell Blå linje 3, Sidoskåp Plus
Certifikat och efterlevnad SV ISO 13485, EN 61010-2-040 och EN ISO 15883-1-2-5-6
För användning med (applikation) Tvätta och desinficera laboratorieutrustning och tillbehör
Djup (engelska) 2 fot 0,8 tum.
Djup (metriskt) 630 mm
Mått (D x B x H) Inredning 550 x 530 x 470 mm
Mått (L x B x H) 630 x 900 x 840 mm
Vikt (metrisk) Frakt 157 kg
Elektriska krav 200 till 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 till 13 kW
Spänning 400 V
Frekvens 50/60 Hz