Läs mer
Fisherbrand™ Blå linje 4, 1 manuell dörr utan torktumlare
Produktkod. 17167904 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vattenförbrukning:
12 till 15 l/fas
Produktkod. Vattenförbrukning
17167904 12 till 15 l/fas
1 options
Produktkod. 17167904
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Blue line 4 tvättdesinfektorn använder väldigt lite utrymme och har en manuell dörr som gör det möjligt att ladda direkt vid den öppna dörren.
  • Blå linje 4, 1 lucka utan torktumlare manuell lucka Belyst tvättkammare
  • Dörrar i härdat glas
  • Ljudnivå≤ 53 dBA
  • 2 temperaturgivare i tvättkammaren
  • 2 vattenanslutningar
  • 2 tvättmedelsdoseringsenheter
  • Validerad cykeltid: 50 till 55 min.
  • Vattenförbrukning: 12 till 15 L per sekvens
  • Tvättkammarens kapacitet: 197 L/ 225 L
  • Korgkapacitet: 8 DIN (480 x 250 x 50 mm)
  • Yttre mått (D x B x H): 700 x 600 x 1790 mm
  • Tvättkammare (D x B x H): 610 x 540 x 550 mm
  • Effekt: 3 x 400 V, 50 Hz, 10 kw
Specifikationer
Visa Pekskärm
Material Rostfritt stål
Produkttyp Professionell tvättmaskin/desinfektor
Volym (metrisk) 181 L
Vattenförbrukning 12 till 15 l/fas
Färg Vitt
Modell Blå linje 4, 1 manuell dörr utan torktumlare
Certifikat och efterlevnad SV ISO 13485, EN 61010-2-040 och EN ISO 15883-1-2-5-6
För användning med (applikation) Tvätta och desinficera laboratorieutrustning och tillbehör
Djup (engelska) 2 fot 3,6 tum
Djup (metriskt) 700 mm
Mått (D x B x H) Inredning 610 x 540 x 550 mm
Mått (L x B x H) 700 x 600 x 1790 mm
Vikt (metrisk) Frakt 244 kg
Elektriska krav 200 till 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 till 13 kW
Spänning 400 V
Frekvens 50/60 Hz