Läs mer
Fisherbrand™ Blå linje 5, 1 skjutdörr med torktumlare
Produktkod. 17197904 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vattenförbrukning:
12 till 15L/fas
Produktkod. Vattenförbrukning
17197904 12 till 15L/fas
1 options
Produktkod. 17197904
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Blue line 5 tvättdesinfektorn är lätt att använda med en touchpanel med svepfunktion som visar all relevant information om programmet som behövs av operatörerna.
Blue line 5 har den lägsta energi- och vattenförbrukningen på marknaden, för att hålla driftskostnaderna på ett minimum och bidra till en ren miljö. Blue line 5 kommer med ett brett utbud av ställ och moduler, och rymmer upp till 12 DIN-korgar. All data från Blue line 5 är fullt utbytbar med vanliga datorsystem.
  • Blå linje 5, 1 skjutdörr med torktumlare
  • Upplyst tvättkammare
  • Dörrar i härdat glas
  • Hygieniskt glasskydd framtill
  • Pekskärm
  • 7 tum bredbildsskärm
  • Controller med svepfunktion
  • Grafiskt processdiagram
  • Ljudnivå< 55 dBA
  • Elektrisk eller ångtorkning
  • Vattenförsörjningsanslutningar 2 + 1
  • Kemiska doseringsenheter 2 + 2
  • Validerad cykeltid: Standard ca. 45 min.
  • Vattenförbrukning: 12 till 15 L per fas
  • Tvättkammarens kapacitet: 237 L/ 285 L
  • Kapacitet: 12 DIN (480 x 250 x 50 mm) eller 5 SPRI (450 x 340 x 70 mm)
  • Strömförsörjningsalternativ: 200 till 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 till 13 kW
  • Yttre mått (D x B x H): 712 x 662 x 1985 mm
  • Tvättkammare (D x B x H): 610 x 550 x 690 mm
Specifikationer
Visa Pekskärm
Material Rostfritt stål
Produkttyp Professionell tvättmaskin/desinfektor
Volym (metrisk) 231 L
Vattenförbrukning 12 till 15L/fas
Färg Vitt
Modell Blå linje 5, 1 skjutdörr med torktumlare
Certifikat och efterlevnad SV ISO 13485, EN 61010-2-040 och EN ISO 15883-1-2-5-6
För användning med (applikation) Tvätta och desinficera laboratorieutrustning och tillbehör
Djup (engelska) 2 fot 4,4 tum.
Djup (metriskt) 712 mm
Mått (D x B x H) Inredning 610 x 550 x 690 mm
Mått (L x B x H) 712 x 662 x 1985 mm
Elektriska krav 200 till 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 till 13 kW
Spänning 400 V
Frekvens 50/60 Hz