Läs mer
Fisherbrand™ Blå linje 5, 2 manuella dörrar med torktumlare
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescripción
Blue line 5 har den lägsta energi- och vattenförbrukningen på marknaden, för att hålla driftskostnaderna på ett minimum och bidra till en ren miljö. Blue line 5 har lika låga driftskostnader. Blue line 5 är lämplig för flexibla vagnar med 5 eller 6 nivåer och rymmer upp till 12 DIN-korgar. All data från Blue line 5 är fullt utbytbar med vanliga datorsystem.
- Blå linje 5, 2 Manuella dörrar med torktumlare
- Upplyst tvättkammare
- Dörrar i härdat glas
- Hygieniskt glasskydd framtill
- Pekskärm
- 7 tum bredbildsskärm
- Controller med svepfunktion
- Grafiskt processdiagram
- Ljudnivå< 55 dBA
- Elektrisk eller ångtorkning
- Vattenförsörjningsanslutningar 2 + 1
- Kemiska doseringsenheter 2 + 2
- Validerad cykeltid: Standard ca. 45 min.
- Vattenförbrukning: 12 till 15 L per fas
- Tvättkammarens kapacitet: 237 L/ 285 L
- Kapacitet: 12 DIN (480 x 250 x 50 mm) eller 5 SPRI (450 x 340 x 70 mm)
- Strömförsörjningsalternativ: 200 till 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 till 13 kW
- Yttre mått (D x B x H): 712 x 662 x 1985 mm
- Tvättkammare (D x B x H): 610 x 550 x 690 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Visa | Pekskärm |
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Professionell tvättmaskin/desinfektor |
| Volym (metrisk) | 231 L |
| Vattenförbrukning | 12 till 15 l/fas |
| Färg | Vitt |
| Modell | Blå linje 5, 2 manuella dörrar med torktumlare |
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 13485, EN 61010-2-040 och EN ISO 15883-1-2-5-6 |
| För användning med (applikation) | Tvätta och desinficera laboratorieutrustning och tillbehör |
| Djup (engelska) | 2 fot 4,4 tum. |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.