Läs mer
Fisherbrand™ Blå linje 6, 1 skjutdörr med torktumlare
Produktkod. 17127914 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Djup (engelska):
2 fot 8,3 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (engelska) Förpackningsstorlek
17127914 2 fot 8,3 tum Varje
1 options
Produktkod. 17127914
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Blue line 6 tvättdesinfektorn har skjutdörrar som möjliggör manuell laddning, automatisk laddning eller robotladdning.
Den eleganta designen ger en slät yta i härdat glas som är lätt att rengöra. Blue line 6 är lätt att hantera med pekpanel med svepfunktion, och all relevant information visas i en liten display. Blå linje 6 är konstruerad för att sänka alla kostnader i termer av miljömässigt, fysiskt, operativt och ekonomiskt fotavtryck. Blue line 6 kommer med ett brett utbud av ställ, vagnar och moduler. All data från Blue line 6 är fullt utbytbar med vanliga datorsystem.
  • Blå linje 6, 1 skjutdörr med torktumlare Upplyst tvättkammare
  • Dörrar i härdat glas
  • Hygieniskt glasskydd framtill
  • Pekskärm 7-tums widescreen
  • Controller med svepfunktion
  • Grafiskt processdiagram
  • Ljudnivå< 60,5 dBA
  • Elektrisk eller ångtorkning
  • Vattenförsörjningsanslutningar 2 + 1
  • Kemiska doseringsenheter 2 + 2
  • Validerad cykeltid: Standard ca. 45 min.
  • Vattenförbrukning: 22 till 25 L per fas
  • Tvättkammarens kapacitet: 413 L/ 492 L
  • Kapacitet: 18 DIN (480 x 250 x 50 mm) eller 10 SPRI (450 x 340 x 70 mm)
  • Strömförsörjningsalternativ: 200 till 480 V+N+P, 50/60 Hz, 12 till 25,5 kW
  • Yttre mått (D x B x H): 936 x 820 x 1985 mm
  • Tvättkammare (D x B x H): 850 x 705 x 690 mm
Specifikationer
Visa Pekskärm
Material Rostfritt stål
Produkttyp Professionell tvättmaskin/desinfektor
Volym (metrisk) 413 L
Vattenförbrukning 22 till 25 l/fas
Färg Vitt
Modell Blå linje 6, 1 skjutdörr med torktumlare
Certifikat och efterlevnad SV ISO 13485, EN 61010-2-040 och EN ISO 15883-1-2-5-6
För användning med (applikation) Tvätta och desinficera laboratorieutrustning och tillbehör
Djup (engelska) 2 fot 8,3 tum
Djup (metriskt) 820 mm
Mått (D x B x H) Inredning 850 x 705 x 690 mm
Mått (L x B x H) 936 x 820 x 1985 mm
Elektriska krav 200 till 480 V+N+P, 50/60 Hz, 12 till 25,5 kW
Spänning 400 V
Frekvens 50/60 Hz