Description
Med: L-Glutamin
Utan: Kalciumklorid.
Specifications
Specifications
| Celltyp | Keratinocytceller, epitelceller |
| Klassificering | Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | VP Serumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Ingen kalciumklorid |
| Show More |