Beskrivning
Innehåller L-glutamin men ingen kalciumklorid. Keratinocyte-SFM levereras med förkvalificerad human rekombinant epidermal tillväxtfaktor 1-53 (EGF 1-53) och bovint hypofysextrakt (BPE) i separata förpackningar. Komponenter säljs inte separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Epitelceller |
| Klassificering | Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Sats |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Ingen kalciumklorid |
| Visa mer |