Läs mer
Gibco™ Keratinocyt SFM (1X) Kit
Produktkod. 12539079 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12539079 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 12539079 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 17005042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 SEK
    2128.65 SEK / 500ml
    Save 436.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Keratinocyt SFM innehåller L-glutamin.
Keratinocyt SFM (serumfritt medium) är optimerat för tillväxt och underhåll av mänskliga keratinocyter och andra typer av epitelceller utan behov av ett matningslager av celler. Det kompletta mediet kan användas för att odla mänskliga epidermala keratinocyter för studier som involverar dermala substitut, in vitro-toxikologi och genterapi.
Keratinocyt SFM är ett komplett serumfritt medium när det tillförs med human rekombinant epidermal growth factor (rEGF) och bovin hypofysextrakt (BPE) vid användningstillfället. Båda tillskotten, rEGF och BPE, levereras i separata förpackningar tillsammans med basalmediet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Keratinocytceller, epitelceller
Klassificering Serumfritt
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Sats
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Inga antibiotika
Kvantitet 500 ml
Innehåll och lagring •500 ml keratinocyt-SFM basalmedium; förvara i kylskåp (2–8 °C) och skydda mot ljus
• 25 mg bovint hypofysextrakt (BPE); förvara i frys (-5 till -20 °C) och skydda mot ljus
• 2.5μ g EGF, human rekombinant; förvara i frys (-5 till -20 °C) och skydda mot ljus.
Komplett Medium: förvara i kylskåp (2–8 °C) och skydda mot ljus
Typ av kultur Däggdjurscellodling