Läs mer
Ion Torrent™ Keratinocyt-SFM, med L-glutamin
Produktkod. 11590526 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 500 ml
Produktkod. Kvantitet
11590526 10 x 500 ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11590526 Leverantör Ion Torrent™ Leverantörsnummer 17005059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16780.00 SEK
    16276.65 SEK / 5000ml
    Save 503.35 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Keratinocyt-SFM, med L-glutamin
med L-glutamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Keratinocytceller, epitelceller
Klassificering Serumfritt
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Serumfritt medium (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Kvantitet 10 x 500 ml
Typ av kultur Däggdjurscellodling