Läs mer
Gibco™ Keratinocyt-SFM, med L-glutamin
Produktkod. 11580526 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580526 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580526 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 17005034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1824.00 SEK
    1769.65 SEK / 500ml
    Save 54.35 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Keratinocyt-SFM, med L-glutamin
med L-glutamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Epitelceller
Form Vätska
Produkttyp Keratinocyt-SFM-medium
Med tillsatser Glutamin
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Regulatorisk status RUO
Källa Människa
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Keratinocyt-SFM-medium, 500mL, flytande form, människoarter, med L-glutamin, 2 till 8 °C lagringsförhållanden, används för cellodling av däggdjur