Läs mer
Keratinocyt-SFM Medium (Kit) med L-glutamin, EGF och BPE
Produktkod. 10144892 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10144892 1 Kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10144892 Leverantör Gibco Leverantörsnummer 17005075
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
med L-Glutamin, EGF och BPE.
Hållbarhet efter tillskott: 2 veckor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Keratinocytceller, epitelceller
Klassificering Serumfritt
Produkttyp VP Serumfritt medium (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött, EGF, BPE
Kvantitet 1 Kit
pH 7 till 8,1
Innehåll och lagring •500 ml 1 X Keratinocyte-SFM med L-glutamin (förvaras vid °2 C till °8 C)
• 1 injektionsflaska humant rekombinant EGF (förvaras vid -°5 C till -°30 C)
• 1 injektionsflaska bovint hypofysextrakt (förvaras vid -5 °C till -30 °C)
Typ av kultur Däggdjurscellodling