Läs mer
Gibco™ Keratinocyt-SFM-tillägg: Human rekombinant epidermal tillväxtfaktor (EGF 1-53)& Bovint hypofysextrakt (BPE)
Handla allt Gibco ProdukterBeskrivning
Human rekombinant epidermal tillväxtfaktor (EGF 1-53) och bovint hypofysextrakt (BPE).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | –5 till– 30 °C |
| Beskrivning | Keratinocyt-SFM-supplement, 1mL, epitelceller, keratinocyter celltyp, människoarter, torris frakttillstånd, serumfri nivå, fenolröd indikator, för däggdjurscellkultur,– 5 till– 30 °C Förvaringstemperatur |
| Celltyp | Epitelceller, Keratinocyter |
| Produkttyp | Keratinocyt-SFM-tillägg |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 1 ml |
| Regulatorisk status | RUO |