Läs mer
Fotogenämne, VHG™
Produktkod. 30003065
Change view
Kvantitet:
500 ml
0,5 gal.
1 gal.
Förpackningsstorlek:
0.5 GAL
1 GAL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30003065 0,5 gal. 0.5 GAL
17922356 500 ml -
17990456 1 gal. 1 GAL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003065 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGKERO1/2GAL
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Fotogenblank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kerosene Blank
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Kerosene Blank
Frakt skick Room Temperature
IUPAC-namn Fotogenblank
Lösningsmedel eller matris Kerosene
Kvantitet 0,5 gal.