Läs mer
Fotogen D80 för laboratoriebruk, Chem Lab
Produktkod. 15937996
Change view
Kvantitet:
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15937996 10 L 10 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15937996 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.1123.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 SEK
    942.54 SEK / 10 L
    Save 407.46 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
CAS 64742-47-8
Kokområde 192 till 245 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8 g/mL
Flampunkt 79 °C
Förpackning Polyeten
Kvantitet 10 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kerosene D80
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Kerosene