Specifikationer
| CAS | 64742-47-8 |
| Kokområde | 194 °C till 250 °C |
| Flampunkt | 70 °C |
| Förpackning | ECOT |
| Kvantitet | 5 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- destillat (petroleum), vätebehandlade lätta
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till ändamålsenlig avfallshanteringsanläggning i enlighet med gällande lagar och föreskrifter och produkt.