Läs mer
Fotogen, reagenskvalitet, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Produktkod. 15683860 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
3.8 L
18.9 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
18.9 L
3.8 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15683860 18.9 L Burk i rostfritt stål 18.9 L
15693860 3.8 L Glass Bottle 3.8 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15683860 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 32946018.9L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
reagenskvalitet, låg lukt
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8008-20-6
MDL-nummer MFCD00135561
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kerosene
Färg Färglös
Densitet 0.8g/mL at 25°C
Kokpunkt 175°C to 325°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Förpackning Burk i rostfritt stål
Kvantitet 18.9 L
UN-nummer UN1223
Ångdensitet 4.5 (vs air)
Kvalitet Reagens
Fysisk form Vätska