Läs mer
Kestrel™ 1000 Pocket Anemometer
Code produit 12795085
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Mått (L x B x H):
122 x 46 x 26 mm
Conditionnement:
Varje
Code produit Mått (L x B x H) unitSize
12795085 122 x 46 x 26 mm Varje
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12795085 Fournisseur Kestrel Code fournisseur AVM10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • Measures airflow with selectable m/s, fpm, mph, km/hr or knots
  • Low power microprocessor control
  • High contrast LCD
  • Waterproof to 1m, IP67 rating
  • Replaceable impeller, anodised aluminum 25mm vane
  • Easy to use, two button operation
  • Automatic shut off (after 30min)
  • With lithium battery, lanyard and instructions for use
Spécification
Typ Pocket Anemometer
Noggrannhet ±3%
Certifikat och efterlevnad IP 67; IEC 60529
Mått (L x B x H) 122 x 46 x 26 mm
För användning med (applikation) Agriculture, Aviation, Construction, Education, Heating and Ventilation, Industry, Science, Fire Fighters
Modell 1000
Strömförsörjningsdetaljer 3V Lithium Button Cell Battery
Temperatur (metrisk) -10 to +55°C
Vikt (metrisk) 102 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.