missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ketamine EP Impurity B (Esketamine EP Impurity B), Mikromol™

Produktkod. 17983876
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983876 25 mg
17904006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17983876 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0144.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ketamine EP Impurity B (Esketamine EP Impurity B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone
CAS 1823362-29-3
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H13 Cl O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ketamine Hydrochloride Imp. B (EP), Ketamine Imp. B (EP), (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone, Ketamine Hydrochloride Impurity B, Ketamine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H3
LEDER OC1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl
IUPAC-namn 2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 224.68
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 224.0604 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.