Läs mer
Ketanserin, MedChemExpress
Produktkod. 16485026
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485026 100 mg
16400407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16485026 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10562
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Ketanserin is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Ketanserin is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketanserin
CAS 74050-98-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22FN3O3
Kvantitet 100 mg
Synonym R41468
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (42.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 5 mg/mL (12.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1N2)N(CCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)C2=O
Molekylvikt (g/mol) 395.43
Formel vikt 395.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation