Läs mer
Ketanserin tartrate, MedChemExpress
Beskrivning
Ketanserin (R41468) tartrate is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin tartrate also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ketanserin tartrate |
| CAS | 83846-83-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H28FN3O9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | R41468 tartrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (274.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (11.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1N2)N(CCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)C2=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 545.51 |
| Visa mer |