Läs mer
Tocris Bioscience™ Ketanserin tartrate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18752664
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Produktkod. 18752664
Brand: Tocris Bioscience™ 0908/250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective 5-HT2A antagonist. Also antagonist at 5-HT1D
Selective 5-HT2A serotonin receptor antagonist; can also be used to discriminate between 5-HT1D and 5-HT1B receptor subtypes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83846-83-7
Molekylformel C26H30FN3O10
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketanserin tartrate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 545.52
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 563.54