Läs mer
Tocris Bioscience™ Ketanserin tartrate
Beskrivning
Selective 5-HT2A serotonin receptor antagonist; can also be used to discriminate between 5-HT1D and 5-HT1B receptor subtypes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ketanserin tartrate |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 545.52 |
| Renhet | >97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 563.54 |