Läs mer
Ketanserin Tartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ketanserin Tartrate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22FN3O3.C4H6O6/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1 |
| Formel vikt | 545.181 |