Learn More
Ketanserin, TRC
Product Code. 30403375
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Product Code. Kvantitet
30403375 100 mg
1 options
Product Code. 30403375 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCK165450100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Ketanserin
CAS 74050-98-9
Molekylformel C22 H22 F N3 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, Ketanserin, Ketensin, R 41468, Suffrexal, Vulketan Gel
InChI formel InChI=1S/C22H22FN3O3/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29)
LEDER Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O)CC2
IUPAC-namn 3-[2-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]etyl]-1H-kinazolin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 395.43
Formel vikt 395.1645