Läs mer
Keto Bisoprolol-d5 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Keto Bisoprolol-d5 Hydrochloride |
| CAS | 2714417-05-5 |
| Molekylformel | C18 D5 H24 N O5 . H Cl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy-d5]-Benzoic Acid 2-(1-methylethoxy)ethyl Ester Hydrochloride, 2-Isopropoxyethyl-4-[[(2RS)-2-hydroxy-3-(isopropylamino)propyl-d5]oxy]benzoate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO5.ClH/c1-13(2)19-11-16(20)12-24-17-7-5-15(6-8-17)18(21)23-10-9-22-14(3)4;/h5-8,13-14,16,19-20H,9-12H2,1-4H3;1H/i11D2,12D2,16D; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])(NC(C)C)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)C(=O)OCCOC(C)C |
| IUPAC-namn | 2-propan-2-yloxyethyl 4-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]benzoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.918 |
| Formel vikt | 380.213 |