Läs mer
Keto Bisoprolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Keto Bisoprolol Hydrochloride |
| CAS | 1346603-26-6 |
| Molekylformel | C18H30ClNO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-Benzoic Acid 2-(1-methylethoxy)ethyl Ester Hydrochloride, 2-Isopropoxyethyl-4-[[(2RS)-2-hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]oxy]benzoate Hydrochloride, Bisoprolol Ester Hydrochloride Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO5.ClH/c1-13(2)19-11-16(20)12-24-17-7-5-15(6-8-17)18(21)23-10-9-22-14(3)4;/h5-8,13-14,16,19-20H,9-12H2,1-4H3;1H |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)OCCOC(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.89 |