Läs mer
Keto Diclofenac Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Keto Diclofenac Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl2NO3.Na/c15-9-5-3-6-10(16)12(9)17-11-7-2-1-4-8(11)13(18)14(19)20;/h1-7,17H,(H,19,20);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 330.9779 |
| Procent renhet | >95% |