Läs mer
Keto Itraconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Keto Itraconazole |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36Cl2N8O5/c1-24(25(2)46)45-34(47)44(23-40-45)29-6-4-27(5-7-29)41-13-15-42(16-14-41)28-8-10-30(11-9-28)48-18-31-19-49-35(50-31,20-43-22-38-21-39-43)32-12-3-26(36)17-33(32)37/h3-12,17,21-24,31H,13-16,18-20H2,1-2H3/t24?,31-,35-/m0/s1 |
| Formel vikt | 718.2186 |