Läs mer
Keto Pioglitazone-d4 (M-III-d4), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Keto Pioglitazone-d4 (M-III-d4) |
| CAS | 1185033-84-4 |
| Molekylformel | C19H14D4N2O4S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-[[4-[2-(5-Acetyl-2-pyridinyl)ethoxy-d4]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, Keto-Pioglitazone (M-III)-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O4S/c1-12(22)14-4-5-15(20-11-14)8-9-25-16-6-2-13(3-7-16)10-17-18(23)21-19(24)26-17/h2-7,11,17H,8-10H2,1H3,(H,21,23,24)/i8D2,9D2 |
| LEDER | CC(C1=CC=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC2=CC=C(CC3C(NC(S3)=O)=O)C=C2)N=C1)=O |
| IUPAC-namn | 5-(4-(2-(5-Acetylpyridin-2-yl)ethoxy-1,1,2,2-d4)benzyl)thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.45 |
| Formel vikt | 374.12 |