Läs mer
Ketokonazol 2,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30462047
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462047 1 ml
1 options
Produktkod. 30462047 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0145.0007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Ketokonazol 2,0 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoconazole
CAS 65277-42-1
Analyt- eller komponentnamn Ketoconazole
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C26 H28 Cl2 N4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ketoconazole Imp. D (EP), Ethanone, 1-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]-, rel-, Piperazine, 1-acetyl-4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, rel- (9 CI), Piperazine, 1-acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, cis-, (+/-)-Ketoconazole, Brizoral, Fungarest, Fungoral, Ketoconazole, Ketoderm, Ketoisdin, Ketozoral, Nizoral, Nizral, Onofin K, Orifungal M, Panfungol, R 41400
InChI formel InChI=1 S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23 H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3 CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
IUPAC-namn 1-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-diklorofenyl)-2-(imidazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metoxi]fenyl]piperazin-1-yl]etanon
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 531.43
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 530,1488 g/mol